Learn More
Urée, ultra-pure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447069 500 g 500g
15437069 100 g 100g
15457069 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15447069 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65769.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.67€
    41.65€ / 500g
    Économisez 8.02€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.056 g/mol
Urea is a raw fabric for the manufacture of organic resins and is used as protein denaturant sealant and in agriculture, dyes, fuels, functional fluids, intermediates, paint additives and coating additives. Urea is used as a nitrogen-release fertilizer, on-corroding alternative to rock salt for road de-icing, browning agent in factory-produced pretzels, cloud seeding agent, a deep eutectic solvent and type of ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’urée est un tissu brut destiné à la fabrication de résines organiques, et est utilisée comme produit d’étanchéité dénaturant protéique et dans l’agriculture, les colorants, les carburants, les fluides fonctionnels, les intermédiaires, les additifs de peinture et les additifs de revêtement. L’urée est utilisée comme engrais à libération d’azote, alternative à la corrosion du sel de roche pour le déglaçage des routes, au brunissage des bretzels produits en usine, à l’ensemencement des nuages et au remplacement de solvants eutectiques profonds.
Solubilité
Soluble in waterSoluble in water, alcohol, methanol, glycerol, benzene and concentrated hydrochloric acid. Pratiquement insoluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Stable à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Numéro MDL MFCD00008022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Point de fusion 132°C to 135°C
Couleur Blanc
Densité 1.335
pH 9.2 to 9.5
Notes de qualité de la pureté Ultrapure
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire NH2CONH2
Quantité 500 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Informations sur la solubilité Soluble in waterSoluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid; Practically insoluble in chloroform and ether.
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline