Learn More
Uréthane-13C,15N, TRC
Code produit 30455828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455828 50 mg 50mg
30455586 10 mg 10mg
30453112 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455828 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU82530750MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Urethane-13C,15N
Formule moléculaire 13C C2 H7 15N O2
Quantité 50 mg
Synonyme Carbamic Acid Ethyl Ester-13C,15N, Ethyl Aminoformate-13C,15N, Ethyl Carbamate-13C,15N, Ethylurethane-13C,15N, Leucethane-13C,15N, NSC 746-13C,15N, O-Ethylurethane-13C,15N, Pracarbamine-13C,15N, Urethan-13C,15N
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i3+1,4+1
SMILES CCO[13C](=O)[15NH2]
Nom IUPAC carbamate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 91.079
Poids de la formule 91.048