Learn More
Uréthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10430351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10430351 50 g Flacon en plastique 50g
10023740 250 g Flacon en plastique 250g
10523514 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10430351 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325540500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 51-79-6 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-79-6
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00007966
Clé InChI JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
CID PubChem 5641
ChEBI CHEBI:17967
Nom IUPAC Carbamate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Urethane
Note relative au nom 97%
Point de fusion 47.0°C to 51.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 182.0°C to 184.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCO2C2H5
Quantité 50 g
Beilstein 03,22
Fieser 01,127
Merck Index 15,10059
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol (125g/100 mL),chloroform,(111g/100 mL),ether (66.67g/100 mL),glycerol,(40g/100 mL),,slightly soluble in olive oil (3g/100 mL)
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Urethane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.