Learn More
Urethane, MedChemExpress
Code produit 16452319
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452319 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16452319 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1207
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Urethane (Ethyl carbamate), the ethyl ester of carbamic acid, is a byproduct of fermentation found in various food products. Urethane has the ability to suppress bacterial, protozoal, sea urchin egg, and plant tissue growth in vitro.
Urethane (Ethyl carbamate), the ethyl ester of carbamic acid, is a byproduct of fermentation found in various food products. Urethane has the ability to suppress bacterial, protozoal, sea urchin egg, and plant tissue growth in vitro.
Spécification
Nom chimique ou matériau Urethane
CAS 51-79-6
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C3H7NO2
Synonyme Ethyl carbamate Carbamic acid ethyl ester Ethylurethane
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (1122.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Quantité 1 g
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death