Learn More
Uréthane, TRC
Code produit 30457247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457247 5 g 5g
30452781 25 g 25g
30450520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457247 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU8253005G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-79-6
Formule moléculaire C3 H7 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Synonyme Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
Nom IUPAC carbamate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl carbamate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Poids de la formule 89.0477