Learn More
Acide urique, 99 % max., MP Biomedicals™
Code produit 11467431 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11467431 10 g
11477431 100 g
11487431 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467431 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210321510
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 69-93-2
Formule moléculaire C5H4N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.112
Clé InChI LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
CID PubChem 1175
ChEBI CHEBI:17775
Nom IUPAC 7,9-dihydro-3H-purine-2,6,8-trione
SMILES C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uric acid
Couleur Blanc
Densité 1.89g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99% max.
Quantité 10 g
Poids de la formule 168.11
Forme physique Crystalline Powder