Learn More
Acide urique,+99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tamaño de la unidad:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10205560 25 g Flacon en plastique 25g
10327400 100 g Flacon en plastique 100g
10607134 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10205560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171290250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Ver todas las promociones
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
L’acide urique, numéro CAS 69-93-2, est un métabolite commun de l’oxopurine et un composant normal de l’urine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide urique est un métabolite à base de purine présent chez l’homme, la souris et E/ coli
• L’acide urique peut s’accumuler en excès et entraîner des maladies telles que l’hyperuricémie
• Les effets de l’accumulation excessive d’acide urique comprennent l’hypertension, l’arthrite et les problèmes rénaux
Applications
• Utile comme norme biochimique
• Convient pour une utilisation dans l’étude de l’hyperuricémie et de la goutte
• L’acide urique peut également jouer d’autres rôles dans le métabolisme et la physiologie cellulaires
• Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 69-93-2
Formule moléculaire C5H4N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.112
Numéro MDL MFCD00005712
Clé InChI LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
CID PubChem 1175
ChEBI CHEBI:17775
Nom IUPAC 7,9-dihydro-3H-purine-2,6,8-trione
SMILES C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Uric acid
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Poids de la formule 168.11
Pourcentage de pureté ≥99.0% (ex N)
Forme physique Poudre fine
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.