Learn More
Acide urique,+99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10327400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10327400 100 g Flacon en plastique 100g
10205560 25 g Flacon en plastique 25g
10607134 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10327400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171291000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
L’acide urique, numéro CAS 69-93-2, est un métabolite commun de l’oxopurine et un composant normal de l’urine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide urique est un métabolite à base de purine présent chez l’homme, la souris et E/ coli
• L’acide urique peut s’accumuler en excès et entraîner des maladies telles que l’hyperuricémie
• Les effets de l’accumulation excessive d’acide urique comprennent l’hypertension, l’arthrite et les problèmes rénaux
Applications
• Utile comme norme biochimique
• Convient pour une utilisation dans l’étude de l’hyperuricémie et de la goutte
• L’acide urique peut également jouer d’autres rôles dans le métabolisme et la physiologie cellulaires
• Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-93-2
Formule moléculaire C5H4N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.112
Numéro MDL MFCD00005712
Clé InChI LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
CID PubChem 1175
ChEBI CHEBI:17775
Nom IUPAC 7,9-dihydro-3H-purine-2,6,8-trione
SMILES C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uric acid
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Poids de la formule 168.11
Pourcentage de pureté ≥99.0% (ex N)
Forme physique Poudre fine