Learn More
Acide urique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Uric acid acts as a strong reducing agent (electron donors) and potent antioxidant. It is used as a precursor in cell culture systems and in cosmetics. Further, it is useful for serum-free medium supplement. In addition to this, it is used as a reagent in the determination of uricase and tungstate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide urique agit comme un agent réducteur fort (donneurs d’électrons) et un puissant antioxydant. Il est utilisé comme précurseur dans les systèmes de culture cellulaire et dans les cosmétiques. Il est également utile pour le supplément de milieu sans sérum. Il est également utilisé comme réactif dans la détermination de l’uricase et du tungstate.
Solubilité
Il est soluble dans une solution d’hydroxyde de sodium 1M. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éther et l’alcool.
Remarques
Stable. Il est incompatible avec d’autres substances telles que les acides, les bases et les agents oxydants.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Uric acid |
| Point de fusion | >300°C |
| Densité | 1.89 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 156158 |
| Merck Index | 14,9875 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ether and alcohol. |
| Poids de la formule | 168.11 |
| Pourcentage de pureté | 99% |