Learn More
Acide urique, TRC
Code produit 30009661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009661 10 g 10g
30007728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009661 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU82920010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-93-2
Formule moléculaire C5 H4 N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.11
Synonyme 7,9-Dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione (ACI), Uric acid (8CI), 1H-Purine-2,6,8-triol, 2,3,6,7,8,9-Hexahydro-1H-purine-2,6,8-trione, 2,6,8-Trihydroxypurine, 2,6,8-Trioxopurine, 2,6,8-Trioxypurine, Lithic acid, NSC 3975, Purine-2,6,8(1H,3H,9H)-trione, 1H-Purine-2,6,8(3H)-trione, 7,9-dihydro- (9CI, ACI)
Nom IUPAC 7,9-dihydro-3H-purine-2,6,8-trione
SMILES O=C1NC(=O)C2=C(NC(=O)N2)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Uric Acid Free Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
Poids de la formule 168.0283