Learn More
Uricase, Candida utilis, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 U
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15403579 100 U Flacon en plastique 100 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15403579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60875.!R
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Uricase
CAS 12-4-9002
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire (C3H4O2)n
Numéro MDL MFCD00084394
Quantité 100 U
Synonyme acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
Informations sur la solubilité Hardly soluble in water,slightly soluble in buffer alkaline solution.
Clé InChI NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Nom IUPAC Acide prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
CID PubChem 6581
ChEBI CHEBI:18308
Forme physique Poudre lyophilisée
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.