Learn More
Sel disodique d’uridine-5’-diphosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15496319
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15496319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15496319 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J64329.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.08€
    90.65€ / 1g
    Économisez 15.43€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 27821-45-0 | C9H12N2Na2O12P2 | 448.12 g/mol
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is used in studies on nucleic acid (RNA) biosynthesis and cell signaling. UDP is a nucleotide that upon phosphorylation to UTP becomes a substrate for enzymes such as RNA polymerase(s) and GTPases. These enzymes are involved in a wide range of applications from the synthesis of RNA to the regulation of G-coupled Protein Receptors (GPCR) and cell signaling molecules such as Rho-signaling via Guanine Nucleotide Exchange Factors (GEF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique d’uridine-5′-diphosphate est utilisé dans les études sur la signalisation cellulaire et la biosynthèse de l’acide nucléique (ARN). L’UPD est un nucléotide qui, lors de la phosphorylation en UTP, devient un substrat pour les enzymes telles que la(les) ARN polymérase(s) et les GTPases. Ces enzymes sont impliquées dans un large éventail d’applications, de la synthèse de l’ARN à la régulation des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) et des molécules de signalisation cellulaire telles que la signalisation Rho via les facteurs d’échange de nucléotides guanine (GEF).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27821-45-0
Formule moléculaire C9H12N2Na2O12P2
Poids moléculaire (g/mol) 448.12
Numéro MDL MFCD00006524,MFCD00084679,MFCD04975448
Clé InChI ZQKVPFKBNNAXCE-HVQNCJTOSA-L
Synonyme 5'-udp,2na
CID PubChem 131676107
SMILES [Na+].[Na+].OC1C(O)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)(=O)OP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 8817400
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC disodium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyméthyl]oxolane-3,4-diolate
Poids de la formule 448.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Uridine-5'-diphosphate disodium salt