Learn More
Sel de sodium d'uridine 5'-diphosphate, TRC
Code produit 30455426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455426 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU8299201G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine 5'-Diphosphate Sodium Salt
CAS 21931-53-3
Formule moléculaire C9 H12 N2 O12 P2 . 2 Na
Quantité 1 g
Synonyme Uridine 5'-Diphosphate Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C9H14N2O12P2.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])N2C=CC(=O)NC2=O
Nom IUPAC phosphate disodique ; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl] phosphate disodique
Poids moléculaire (g/mol) 448.12
Poids de la formule 447.9661