Learn More
Sel trisodique uridine-5’-diphosphate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15402969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15402969 100 mg 100mg
15412969 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15402969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60141.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 21931-53-3 | Molecular Formula: C9H11N2Na3O12P2 | Molecular Weight: 470.106 g/mol
It has been used as a purinergic agonist to study its effects on absorptive cationic flux in cochlear outer sulcus cells (OSC) and vestibular transitional cells (VTC). Also been used for nucleoside diphosphatase (NDPase) activity assays in rabbit retinae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé comme un agoniste purinergique pour étudier ses effets sur le flux cationique absorbant dans les cellules de sulcus externes cochléaires (OSC) et les cellules de transition vestibulaires (VTC). Il a également été utilisé pour doser l’activité de la nucléoside diphosphatase (NPPase) chez les rétines de lapin.
Solubilité
Soluble dans l’eau jusqu’à 100 mM
Remarques
Stocker dans un congélateur -20°C. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21931-53-3
Formule moléculaire C9H11N2Na3O12P2
Poids moléculaire (g/mol) 470.106
Numéro MDL MFCD00006524
Clé InChI GFASEGWJDXDCKZ-PRYCXDIZSA-K
Synonyme uridine 5'-diphosphate sodium salt, uridine 5'-diphosphate sodium salt from
CID PubChem 126968597
Nom IUPAC Phosphate trisodique;[[(2S,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl]
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Uridine-5'-diphosphate trisodium salt
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water to 100mM
Poids de la formule 470.11
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre