Learn More
Uridine 5'-Diphosphoglucose sel disodique, TRC
Code produit 30132419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132419 500 mg 500mg
30137628 1 g 1g
30004764 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132419 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU829950500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28053-08-9
Formule moléculaire C15H22N2Na2O17P2
Poids moléculaire (g/mol) 610.27
Synonyme Uridine 5'-(Trihydrogen diphosphate) P'-α-D-Glucopyranosyl Ester Disodium Salt, Uridine 5'-(Trihydrogen pyrophosphate) Mono-α-D-glucopyranosyl Ester Disodium Salt, Disodium UDP-glucose, Disodium Uridine Diphosphoglucose;
Nom IUPAC disodium ; [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(4-oxy-2-oxopyrimidine-1-yl)oxolan-2-yl]méthyle [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyphosphoryl] phosphate
SMILES C1=CN([C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)O2)O)O)C(=O)N=C1[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine 5'-Diphosphoglucose Disodium Salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;/m1../s1
Poids de la formule 610.0189
Pourcentage de pureté >95%