Learn More
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 324.18 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 97.0% |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 150 mg/mL (462.71 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 150 mg/mL (462.71 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 58-97-9 |
| Synonyme | 5'-Uridylic acid |