Learn More
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt
Code produit 16489366
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489366 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16489366 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYW013175
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt is component used for RNA synthesis.
Spécification
Poids moléculaire 368.14 g/mol
Type de produit Natural Products
Contenu et stockage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Conditions d’expédition Room temperature
Pureté 98.0%
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (135.82 mM)
CAS 3387-36-8