Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique d’uridine-5’-monophosphate, 99 %
Code produit 11488517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488517 5 g 5g
11498517 25 g 25g
11408527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488517 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A18601.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.20€
    77.65€ / 5g
    Économisez 8.55€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3387-36-8
Formule moléculaire C9H11N2Na2O9P
Poids moléculaire (g/mol) 368.15
Numéro MDL MFCD00149422
Clé InChI KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Synonyme uridine-5'-monophosphate disodium salt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, 5'-uridylicaciddisodiumsalt
CID PubChem 123134060
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidine-1-yle)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yle] dihydrogénophosphate de méthyle ; sodium
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine-5'-monophosphate disodium salt
Point de fusion ∼209°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3582885
Poids de la formule 368.15
Pourcentage de pureté 99%