Learn More
uridine 5'-monophosphate, sel disodique, hydraté, 98 %
Code produit 10052890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10052890 1 g Flacon en verre 1g
10762651 5 g Flacon en verre 5g
15760839 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10052890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226290010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
homogène | CAS : 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368,15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3387-36-8
Formule moléculaire C9H11N2Na2O9P
Poids moléculaire (g/mol) 368.15
Numéro MDL MFCD00149422
Clé InChI KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Synonyme uridine-5'-monophosphate disodium salt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, 5'-uridylicaciddisodiumsalt
CID PubChem 123134060
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine 5′-monophosphate, disodium salt, hydrate
Absorbance 0.71 to 0.77 (A250/A260),0.38 to 0.44 (A280/A260)
Point de fusion 208.0°C to 210.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 10, 9689
Informations sur la solubilité Solubility in water:+/- 40% (20°C)
Spectrophotométrie 97.5% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10000+/-2%,on dry basis
Nom IUPAC phosphate disodique [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyle
Transmittance 95% min. (c=1, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 368.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement