Learn More
Uridine 5'-Monophosphate sel disodique, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Uridine-5'-monophosphate disodium salt |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1 |
| Poids de la formule | 367.9998 |