Learn More
Uridine 5'-Monophosphate, TRC
Code produit 30138217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138217 1 g 1g
30135308 5 g 5g
30005938 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138217 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU8300201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-97-9
Formule moléculaire C9H13N2O9P
Poids moléculaire (g/mol) 324.18
Synonyme 5'-Uridylic Acid, Uridylic Acid, 5'-UMP, UMP, Uridine 5'-(Dihydrogen Phosphate), Uridine 5'-Phosphate, Uridine 5'-Phosphoric Acid, Uridine Monophosphate, Uridine Phosphate;
Nom IUPAC ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytétrahydrofuran-2-yl) phosphate de méthyl dihydrogène
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=C2)C(NC2=O)=O)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine 5'-Monophosphate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Poids de la formule 324.04