Learn More
Uridine 5'-triphosphate hydratée trisodique, TRC
Code produit 30453013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453013 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453013 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU830025250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine 5'-Triphosphate Trisodium Salt Hydrate
CAS 19817-92-6
Formule moléculaire C9H12N2Na3O15P3•xH2O
Quantité 250 mg
Synonyme Uridine 5'-(Tetrahydrogen Triphosphate) Trisodium Hydrate, NSC 20260 Hydrate, Trisodium UTP Hydrate, UTP Trisodium Hydrate, Utipina Hydrate
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1N(C=C2)C(NC2=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 550.09