Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel trisodique uridine-5’-triphosphate, 98+ %
Code produit 15405679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405679 250 mg 250mg
15495669 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405679 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63427.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80€
    118.65€ / 250mg
    Économisez 24.15€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19817-92-6 | C9H12N2Na3O15P3 | 550.09 g/mol
Uridine-5'-triphosphate trisodium salt, is used as an energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA, a potent vasodilator, and induces contractile responses in some tissues. Uridine-5?-triphosphate, Trisodium Salt is an activator of P2Y. UTP has been used to study its vasodilatory effects on the skeletal muscle cells of diabetic patients1. UTP has also been used as a purinergic agonist to study ion transport functions of P2Y2 receptors on rat basolateral membranes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel trisodique uridine-5′-triphosphate est utilisé comme précurseur riche en énergie dans la biosynthèse enzymatique de l’ARN, un vasodilatateur puissant et induit des réponses contractiles dans certains tissus. Le sel trisodique uridine--triphosphate est un activateur de P2Y. L’UTP a été utilisé pour étudier ses effets vasodilatateurs sur les cellules musculaires squelettiques des patients diabétiques1. L’UTP a également été utilisé comme un agoniste purinergique pour étudier les fonctions de transport ionique des récepteurs P2Y2 sur les membranes basolatérales de rat
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19817-92-6
Formule moléculaire C9H12N2Na3O15P3
Poids moléculaire (g/mol) 550.09
Numéro MDL MFCD11045990
Clé InChI MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Synonyme uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
CID PubChem 131675549
Nom IUPAC trisodium ; (2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxyméthyl]oxolane-3,4-diolate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine-5'-triphosphate trisodium salt
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 3585234
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Poids de la formule 550.09
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre