Learn More
MedChemExpress Uridine
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 244.2 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 99.96% |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (409.50 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (204.75 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 58-96-8 |
| Synonyme | β-Uridine |