Learn More
Uridine, TRC
Code produit 30134059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134059 5 g 5g
17930075 250 mg 250mg
17979334 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134059 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU8299105G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-96-8
Formule moléculaire C9 H12 N2 O6
Poids moléculaire (g/mol) 244.2
Synonyme 1-beta-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Adenosine Imp. F (EP), Uridine, Uracil, 1-β-D-ribofuranosyl- (7CI), 1-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, NSC 20256, Uridin, β-D-Ribofuranoside, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-1, β-Uridine
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Poids de la formule 244.0695