Learn More
MedChemExpress Uridine triphosphate
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 484.14 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 98.0% |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 150 mg/mL (309.83 mM) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 63-39-8 |
| Synonyme | UTP∣ Uridine 5'-triphosphate |