Learn More
Gilac™ Pot à urine
Code produit 17988971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17988971 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17988971 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G122421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.29€
    6.20€ / 1 pièces
    Économisez 3.09€
    33% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Le bocal à urine est gradué, très stable même vide, et possède un couvercle à visser. Nettoyage facile.
  • Bocal à urine de 2 L.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
  • Couvercle à visser, bocal avec graduation.
  • L'ergonomie du produit, étudiée en profondeur, garantit un nettoyage optimal.
  • Convient à un usage hospitalier.
  • Le produit peut être désinfecté dans un lave-bassins de lit.
Spécification
Type de produit Urines
Couleur Transparente
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Jetable Réutilisable
Graduée Oui
Volume (impérial) 0,5 gal.
Volume (métrique) 2 L