Learn More
Kartell Réservoir d'urine
Code produit 18018041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 l
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
18018041 2,5 l 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18018041 Fournisseur Kartell Code fournisseur 0048100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    85.76€ / 30 pièces
    Économisez 21.24€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Réservoir adapté à la collecte d'urine pendant 24 heures.
  • Collecte d'urine sur 24 heures
  • Échelle graduée à haute visibilité
  • Bouchon à vis et vis pour faciliter l'échantillonnage
  • Adapté pour contenir un échantillon biologique humain (urine) afin de réaliser des analyses de diagnostic en laboratoire.
Spécification
Type de produit Recipiente para recolección de muestras de orina de 24 horas
Couleur de bouchon Blanc
Type de bouchon Bouchon à vis
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Volume (métrique) 2,5 l