Learn More
Acide urocanique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10553591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10553591 5 g Flacon en verre 5g
10206810 25 g Flacon en verre 25g
10146683 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10553591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 228960050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-98-3 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-98-3
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Numéro MDL MFCD00005203
Clé InChI LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N
Synonyme urocanic acid, 4-imidazoleacrylic acid, trans-urocanic acid, urocaninic acid, imidazoleacrylic acid, 5-imidazoleacrylic acid, urocanate, imidazole-4-acrylic acid, 2e-3-1h-imidazol-4-yl acrylic acid, 3-1h-imidazol-4-yl-2-propenoic acid
CID PubChem 1549103
ChEBI CHEBI:30818
Nom IUPAC acide (Z)-3-(1H-imidazol-5-yl)prop-2-énoïque
SMILES C1=C(NC=N1)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Urocanic acid
Point de fusion 217.0°C to 220.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 25, 126
Merck Index 10, 9691
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,,insoluble in ethanol,diethyl ether
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre