Learn More
Acide uroxanique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Uroxanic Acid |
| CAS | 508-37-2 |
| Formule moléculaire | C5H8N4O6 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,2-Bis[(aminocarbonyl)amino]propanedioic Acid, Bis[(aminocarbonyl)amino]-propanedioic Acid, Diureido-malonic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8N4O6/c6-3(14)8-5(1(10)11,2(12)13)9-4(7)15/h(H,10,11)(H,12,13)(H3,6,8,14)(H3,7,9,15) |
| SMILES | NC(=O)NC(NC(=O)N)(C(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2,2-bis(carbamoylamino)propanedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 220.14 |
| Poids de la formule | 220.0444 |