Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide ursodésoxycholique, 99 %
Code produit 10431251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10431251 5 g Flacon en verre 5g
10052660 1 g Flacon en verre 1g
10259273 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10431251 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 208590050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.40€
    82.65€ / 5g
    Économisez 15.75€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 128-13-2 | C24H40O4 | 392.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-13-2
Formule moléculaire C24H40O4
Poids moléculaire (g/mol) 392.58
Numéro MDL MFCD00003680
Clé InChI RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Synonyme ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
CID PubChem 31401
ChEBI CHEBI:9907
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ursodeoxycholic acid
Point de fusion 200°C à 206°C
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 10074
Conditions de rotation spécifiques +60.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Rotation spécifique +58° à +62° (20°C, 589 nm) (c=2, éthanol)
Nom IUPAC 4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-acide dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]pentanoïque
Poids de la formule 392.57
Pourcentage de pureté ≥98.5% (Acid)
Forme physique Solution