Learn More
Acide ursodésoxycholique, MP Biomedicals™
Code produit 17821431 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17821431 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17821431 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215825201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15€
    63.00€ / 1g
    Économisez 3.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Largement utilisé pour atténuer les maladies hépatiques et biliaires. L’acide ursodésoxycholique, MP Biomedicals est un protecteur cellulaire. L’UDCS peut être utilisé pour étudier des activités spécifiques allant de la réduction de l’absorption du choles
Spécification
CAS 128-13-2
Point de fusion 203 °C à 204 °C (littérature)
Formule moléculaire C24H40O4
Numéro MDL MFCD00003680
Quantité 1 g
Synonyme ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
Informations sur la solubilité Soluble dans l’éthanol (50mg/mL, clair à très légèrement brumeux).
Clé InChI RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Nom IUPAC Acide (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-17-yl]pentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 392.58
CID PubChem 31401
ChEBI CHEBI:9907
Poids de la formule 392.6
Pourcentage de pureté ≥99 %
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ursodeoxycholic Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ursodeoxycholic Acid