Learn More
Acide ursolique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10267740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10267740 250 mg Flacon en verre 250mg
11985091 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10267740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 290182500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77-52-1 | C30H48O3 | 456.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-52-1
Formule moléculaire C30H48O3
Poids moléculaire (g/mol) 456.71
Numéro MDL MFCD00009621
Clé InChI WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Synonyme 3beta-Hydroxyurs-12-en-28-oic acid
CID PubChem 129316832
Nom IUPAC (1S,2R,4aS,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,12bR,14bS)-10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahydropicene-4a-carboxylic acid
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ursolic acid
Point de fusion 283.0°C to 285.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 10,202
Merck Index 15,10075
Conditions de rotation spécifiques + 59.00 (20.00°C c=0.3,pyridine)
Rotation spécifique + 59.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 2% alcoholic naoh,soluble in hot glacial acetic acid,moderately soluble in acetone,slightly soluble in alcohol,ether,chloroform and,carbon disulfide
Poids de la formule 456.7
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines