Learn More
WTW™ Adaptateur USB pour les instruments de mesure WTW™
Code produit 11881603
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Instruments de laboratoire (sauf OxiCal OC 100/110)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
11881603 Instruments de laboratoire (sauf OxiCal OC 100/110)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11881603 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 902881
Expédition estimée: 08-12-2026
Les adaptateurs USB ADA USB/Ser et ADA USB sont utilisés pour connecter des périphériques avec une interface RS 232
WTW propose des solutions d’adaptation pour l’alimentation en énergie mobile, le transfert de données d’anciens systèmes ainsi que pour la connexion d’électrodes de pH classiques aux systèmes numériques. Les adaptateurs USB ADA USB / Ser et ADA USB sont utilisés pour connecter des périphériques avec interface RS 232 à des PC et ordinateurs portatifs avec des interfaces USB, en particulier tous les instruments mesure de laboratoire et portatifs avec connecteur RS 232 (instruments de mesure portatifs 3 xxi, instruments de mesure de paillasse InoLab™ Niveau 2, 730 mètres de terrain 197i, 1970i).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Adaptateur USB
À utiliser avec (équipement) Instruments de laboratoire (sauf OxiCal OC 100/110)