Learn More
Testo™ Câble de connexion USB
Codice prodotto. 10084333
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec (équipement):
Enregistreurs de données : 330-1, 330-2 LL, 335
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. À utiliser avec (équipement) missing translation for 'unitSize'
10084333 Enregistreurs de données : 330-1, 330-2 LL, 335 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10084333 missing translation for 'mfr' Testo™ missing translation for 'supplierNo' 0449 0047
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Connectez l’instrument compatible au PC via un port USB standard à l’aide de ce câble. Le câble de connexion USB Testo™ permet de connecter le Mini USB à l’USB standard.
  • Connexion USB A à mini-B
  • À utiliser avec les enregistreurs de données Testo 330-1,330-2 LL et 335
  • Câble de connexion USB 6 pieds
Specifica
À utiliser avec (équipement) Enregistreurs de données : 330-1, 330-2 LL, 335
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.