Learn More
Code Corporation™ USB vers RJ50 6 pieds. Câble pour lecteur de codes-barres
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Gris foncé, 1,83 m
- Terminaison du lecteur : RJ50
- Arrêt de l'hôte : USB Type A
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Scanners CR900FD, CR1100, CR1500, CR5200 et CR950 |
| Longueur (impériale) | 6 ft. |
| Type | Câble |
| Alternate Part Number | CRA-C500-C286 |