Learn More
Code Corporation™ USB à Micro USB 3 pieds Câble pour lecteur de codes-barres
Code produit 17923872 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
STATION DE CHARGE INDUCTIVE CR2700 (151789)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17923872 STATION DE CHARGE INDUCTIVE CR2700 (151789) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17923872 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176506
Expédition estimée: 06-01-2027
Utilisez cette barre droite de 90 cm USB câble pour faire un USB à Micro USB connexion.
  • Gris foncé, 90 cm
  • Terminaison du lecteur : Micro USB
  • Arrêt de l'hôte : USB Type A
Spécification
À utiliser avec (équipement) STATION DE CHARGE INDUCTIVE CR2700 (151789)
Longueur (impériale) 3 ft.
Type Câble
Alternate Part Number CRA-C34-C286