Learn More
SI Analytics™ Imprimante thermique USB
Code produit. 15352367 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
112 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15352367
Marque: SI Analytics™ 285220480
L’imprimante thermique USB SI Analytics™ est un accessoire pour utilisation avec Titronic™ 500 et TitroLine™ 7000/7500/7750/7800.
  • Pour une utilisation avec TitroLine™ 6000/7000/7500 KF/7500 KF trace/7750 et TITRONIC™ 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs USB
Type Imprimante thermique
Longueur (métrique) 112 mm
Dimensions 112 mm