Description
- Le USB dongle WD USB étend le RCT basic avec des capacités de communication sans fil simplement en le branchant, créant ainsi les bases d’applications modernes de laboratoire connecté.
- Permet la connectivité sans fil aux IKA capteurs sans fil Pt.Wireless et ETS-D7, ainsi qu’à l’application IKA .
- Permet de capturer sans fil les valeurs de température et pH et d’afficher en temps réel.
- En combinaison avec IKA labworldsoft™, les valeurs mesurées peuvent être documentées numériquement.
- Prend en main la communication sans fil appareil à appareil.
- Il suffit de brancher, de se connecter sans fil, et d’étendre ses fonctionnalités.
Specifications
Specifications
| Type | USB Dongle |
| Type de connexion | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | IKA RCT Basic 0025008259, RCT Basic Anodisé 0020133785 |
| Interface | USB-C, Bluetooth |
| Dimensions (P x L x H) | 38.5 x 18 x 10 mm |
| Tension | 5 V |