Learn More
(+)-Acide snique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15443108 5 g 5g
15453108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56612.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7562-61-0 | C18H16O7 | 344.32 g/mol
It is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau. Soluble dans l’acétone, l’éthanol, le chloroforme et le furfural.
Remarques
Conserver à 4°C. Réactif avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7562-61-0
Formule moléculaire C18H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 344.32
Numéro MDL MFCD00016878,MFCD00065294
Clé InChI CUCUKLJLRRAKFN-KKIBXBACSA-N
Synonyme +-usnic acid, d-usninic acid, r-usnic acid, r-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyl-9bh-dibenzofuran-1-one, +-usnic acid from usnea dasypoga, --usnic acid, 9br-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyldibenzo b,d furan-1 9bh-one, r-+-usnic acid, unii-0w584pfj77 component, 9br-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyl-1-dibenzofuranone
CID PubChem 478125
ChEBI CHEBI:38320
Nom IUPAC (9bR)-2,6-diacétyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-diméthyldibenzofuran-1-one
SMILES CC(=O)C1C(=O)C=C2OC3=C(C(C)=O)C(O)=C(C)C(O)=C3[C@]2(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Usnic acid
Point de fusion 201°C to 203°C
Quantité 5 g
Beilstein 96698
Informations sur la solubilité Partly soluble in water. Soluble in acetone,ethanol,chloroform and furfural.
Poids de la formule 344.32
Pourcentage de pureté 98%