Learn More
Lonza™ Endotoxine standard de référence USP (RSE)
Description
- Contient 10 000 EU/flacon
- Flacon en verre à bouchon
- Hautement caractérisée
- À utiliser pour effectuer des tests et des dosages officiels USP-NF
- Applications analytiques, cliniques, pharmaceutiques et de recherche
Specifications
Specifications
| Description | Étalon de référence d’endotoxine |
| Type de produit | USP Norme de référence |