Learn More
USP7-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16477146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477146 100 mg
16473177 50 mg
16439687 5 mg
16407158 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16477146 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16709
MedChemExpress USP7-IN-1 is a selective and reversible inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7), with an IC50 of 77 μM, and can be used for the research of cancer.
USP7-IN-1 is a selective and reversible inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7), with an IC50 of 77 μM, and can be used for the research of cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau USP7-IN-1
Forme physique Solid
CAS 1381291-36-6
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H24ClN3O3
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 40 mg/mL (93.92 mM)
SMILES O=C1N(CC2(O)CCN(C(CCC3=CC=CC=C3)=O)CC2)C=NC4=C1C=CC(Cl)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 425.91
Poids de la formule 425.91
Pourcentage de pureté 98.92%
Qualité Research