Learn More
3M™ Doodlebug™ Porte-tampon utilitaire
Code produit 17198640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Marron
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17198640 Marron 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17198640 Fournisseur 3M™ Doodlebug™ Code fournisseur 7000086421
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Porte-tampon de sol durable avec tête articulé à utiliser avec les kits de nettoyage Floor Edge 3M™ Doodlebug™. Le porte-tampon est utilisé habituellement avec une poignée pour nettoyer sans se pencher Les tampons de nettoyage et la poignée de balai sont vendus séparément.
  • Porte-tampon de sol avec tête articulée pour atteindre les emplacements difficiles d’accès
  • Utilisé  habituellement avec une poignée pour nettoyer sans se pencher
  • Tampons de nettoyage & poignée de balai vendue séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Porte-tampon utilitaire
Couleur Marron
Dimensions (L x l) 254 x 118 mm
À utiliser avec (équipement) Kits de nettoyage Floor Edge 3M™ Doodlebug™
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 254 mm
Quantité 10/boîte
Largeur (impériale) 3,75 po
Largeur (métrique) 118 mm