Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux à usage général pour plateformes d’agitation
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez ces plateaux à usage général Thermo Scientific™ pour plateformes d’agitation avec tapis en caoutchouc de 0,5 po et agitateurs haute performance MaxQ™.
Thermo Scientific™ utility trays for Shaker platforms have a 0.5 rubber mat to suit individual needs in the laboratory.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Utility Tray |
| Dimensions (L x l) | 353 x 272 mm |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 11 x 14 in. and 12 x 14 in. |
| Description | Utility Tray for Platforms |
| À utiliser avec (équipement) | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers |