Learn More
Cole-Parmer™ Luxmètre UV-A/B
Code produit 12899782 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur d’ondes:
280 à 400 nm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur d’ondes
12899782 280 à 400 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12899782 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5051300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Mesure la lumière UV (ultraviolet) endommageante
  • Réaliser des études de dégradation des UV pour les applications pharmaceutiques, cosmétiques, médico-légales, de semi-conducteurs, d’impression, etc.
  • L’intensité de la lumière UV s’affiche sur le grand écran rétroéclairé en ì W ou en mW/cm², tandis que le petit écran inférieur affiche simultanément les données minimales, maximales et moyennes enregistrées.
  • Jusqu’à 20 points de données peuvent être enregistrés automatiquement à divers intervalles.
  • Le modèle UV-A/B mesure les UV-A/B à ondes longues et moyennes pour les applications de médecine légale, de chromatographie, d’électrophorèse et de dermatologie.
Spécification
Précision plusmn;4 % plusmn;1 chiffre (à 23 plusmn; 5deg;C)
Hauteur (métrique) 15,2 cm
Longueur (impériale) 1 1/2 pouces
Longueur (métrique) 3,8 cm
Résolution Intensité (mW/cm2) : 40
Longueur d’ondes 280 à 400 nm
Largeur (impériale) 2 po
Largeur (métrique) 5,1 cm
Affichage LCD rétroéclairé