Learn More
Grant Instruments™ Armoire à UV
Code produit 13424356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
7 m3/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
13424356 7 m3/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13424356 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur UVTBAR EURO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4625.00€
    2638.00€ / 1 pièces
    Économisez 1987.00€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Modèle de paillasse économique UVT-B-AR pour la protection contre la contamination lors de diverses procédures d’ADN / ARN, avec double protection contre les lampes UV.
  • Irradiation de la surface aux rayons UV : par une seule lampe UV ouverte de 25 W 254 nm
  • Nettoyeur d’air UV breveté à haute intensité : flux continu d’air du nettoyeur-recirculateur de 25 m3/heure avec distance d’irradiation des rayons UV de 1 cm
  • Exposition aux UV contrôlée : par un minuteur numérique de 24 heures
  • Prise d’alimentation interne
  • Protection UV : film de protection UV sur les panneaux en verre
  • Minuteur numérique pratique et facile à utiliser pour un contrôle précis de l’exposition aux UV
  • La lampe blanche fournit un éclairage local du lieu de travail pour un contrôle visuel optimal pendant son utilisation
  • Façade avant en verre anti-choc, côtés en acier inox, cadre métallique et surface de travail en acier inox
  • Le recycleur UV intégré breveté empêche toute contamination indésirable et protège l’utilisateur de la lumière UV directe pendant la manipulation
  • La deuxième lampe à UV désinfecte la zone de travail, en désactivant les fragments d’ADN / d’ARN pendant 15-30 min d’exposition. Arrêt automatique lorsque la porte est ouverte
  • Contient une prise d’alimentation intégrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Armoire à UV
Type d’éclairage 1 lampe UV ouverte bactéricide de 25 W, 254 nm, sans ozone, 1 recirculateur UV, 25 W (efficacité > 99 % par cycle), 1 lampe blanche
Matériau Acier inoxydable, Verre
Ampérage 0,3 A
Profondeur (métrique) 585 mm
Profondeur (métrique) intérieure 475 mm
Débit 7 m3/h
Hauteur (métrique) 555 mm
Comprend Recirculateur d’air bactéricide, échange de flux d’air de 25 m3/h
Tension 120/230 V
Largeur (métrique) 690 mm
Largeur (métrique) intérieure 650 mm
Fréquence 50/60 Hz