Learn More
Vilber Lourmat™ Armoire à UV sans lampe
Code produit 11786628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11786628 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11786628 Fournisseur Vilber Lourmat™ Code fournisseur 411000601
Expédition estimée: 24-12-2026
Armoire à UV riche et robuste avec rideau occultant, périmètre d’observation central avec protection UV anti-réflexion et 2 prises pour lampe de 6 W.
  • Salle UV portative 12 W
  • Pour 1 plaque CCM 20 x 20 cm
  • Tubes UV 2 x 6 W
  • Rideau occultant, périmètre d’observation central avec protection UV anti-réflexion et 2 prises pour lampe 6 W
Spécification
Type de produit Armoire à UV
Quantité 1 de chaque