Learn More
Grant Instruments™ Armoires PCR UV
Code produit 11451048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
11451048 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11451048 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur UVTSAR EURO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6725.88€
    4198.41€ / 1 pièces
    Économisez 2527.47€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Station de travail pour armoire PCR UV en acier inox de grande capacité avec espace supplémentaire pour l’équipement et les accessoires. Les armoires PCR UV Grant Instruments™ sont équipées d’une lampe UV ouverte installée dans la partie supérieure
  • Le rayonnement UV de la lampe UV double 30 W 254 nm désinfecte efficacement la chambre de la zone de travail, inactivant les fragments d’ADN ou d’ARN pendant 15 à 30 minutes d’exposition.
  • Minuteur 24 heures numérique pratique et facile à utiliser pour un contrôle précis de l’exposition aux UV.
  • Une lampe de jour supplémentaire fournit une zone de travail claire et lumineuse.
  • Équipée d’un nettoyant UV bactéricide avec débit à efficacité élevée (lampe UV, filtres anti-poussière, ventilateur) pour une décontamination constante à l’intérieur de l’armoire pendant le fonctionnement.
  • L’effet de recirculation augmente la densité maximale de la lumière UV, ce qui la rend suffisamment efficace pour l’inactivation de l’ADN ou de l’ARN.
  • Le recycleur traite 360 volumes de l’armoire UV par heure (25 m3/h), créant ainsi des conditions aseptiques permanentes au sein de l’armoire.
  • Trois prises électriques internes.
  • Construction robuste avec un grand espace de travail de 1,2 m x 0,52 m  pour l’équipement et le fonctionnement confortable.
  • Protection UV grâce au film de protection UV sur les panneaux en verre.
  • Ouverture frontale avec trois positions réglables pour une plus grande facilité d’accès.
  • Fonction d’arrêt automatique de la lumière UV lorsque la porte est ouverte.
  • Applications : ces armoires PCR UV sont conçues pour des opérations propres avec des échantillons d’ADN et offrent une protection contre la contamination. Elles sont recommandées pour les opérations avec des matières infectieuses et virales dangereuses ainsi que pour l’amplification de l’ADN / ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) Surface de travail : 1200 x 520 mm
Dimensions (L x l x H) 585 x 1245 x 585 mm
Débit 70 m3/h
Tension 230 V
Poids (métrique) 58 kg
Fréquence 50 Hz