Learn More
Fisherbrand™ Agent de réticulation UV avec hauteur réglable
Code produit 15752607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 VCA, 50 / 60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
15752607 230 VCA, 50 / 60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15752607 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 2341002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3675.00€
    2777.98€ / 1 pièces
    Économisez 897.02€
    24% de réduction
Expédition estimée: 15-02-2027
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Comprend cinq ampoules de 254 nm (13-245-223)
Fournit une solution sûre et efficace dans le temps avec une quantité contrôlée de rayonnement ultraviolet.
  • Idéal pour la réticulation de l’ADN ou de l’ARN aux membranes, en préparation de multiples essais de transferts Southern, Northern, dot ou slot
  • L’unité est équipée de cinq ampoules à ondes courtes de 254 nm
  • Plus besoin d’étalonnage manuel lors de la commutation entre les longueurs d’onde
  • L’agent de réticulation UV AH est étalonné pour les ampoules à ondes courtes de 254 nm ainsi que pour les ampoules de 306 nm et de 368 nm
  • Changez vos ampoules et sélectionnez l’ampoule de votre choix sur l’écran
  • Une grande fenêtre de protection UV facilite l’inspection des procédés
  • Deux modes de fonctionnement : énergie ou temps
  • Mécanisme de sécurité de porte ouverte
  • Ballasts électroniques à faible consommation d’énergie
  • Faible encombrement
  • Ampoules de rechange disponibles ; voir réf. 13-245-223
Certifications
Homologué CSA, UL, marquage CE
Garantie
Deux ans
Spécification
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 VCA
Certifications/Conformité CSA, UL, CE
Profondeur (impériale) 14,37 in
Profondeur (métrique) 36,4 cm
Alimentation électrique 230 VCA, 50 / 60 Hz
À utiliser avec (application) Réticulation de l’ADN ou de l’ARN aux membranes, en préparation de multiples essais de transferts Southern, Northern, dot ou slot
Hauteur (impériale) 10,25 in
Hauteur (métrique) 26 cm
Comprend Cinq ampoules à ondes courtes de 254 nm
Modèle 234100/2
Modes de fonctionnement Énergie ou temps
Plage de températures (impériale) 60°F à 82°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 28°C
Puissance 80 W
Poids (impériale) 30 lb
Poids (métrique) 13,6 kg