Learn More
ERLAB Décontamination UV
Code produit 30484797 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
0/1 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
30484797 0/1 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30484797 Fournisseur ERLAB Code fournisseur NORT000475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    290.00€ / 1 pièces
    Économisez 22.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Installé dans des enceintes de sécurité microbiologique, il offre une méthode efficace pour stériliser l'espace de travail.
  • La décontamination UV utilise la lumière germicide UV-C pour détruire les micro-organismes présents sur les surfaces à l'intérieur de l'armoire.
  • Fonctionnement automatique ou manuel pour des cycles de décontamination programmés entre les séances de travail
  • Favorise des conditions aseptiques pour les applications microbiologiques ou de culture cellulaire sensibles.
  • Réduit le besoin de désinfectants chimiques agressifs dans l'espace de travail
  • Des capteurs de sécurité intégrés désactivent la lumière UV lorsque le châssis est ouvert, protégeant ainsi les utilisateurs de l'exposition.
  • Recommandé pour les routines de stérilisation quotidiennes en environnements de biosécurité
  • La lampe UV est facile à remplacer et offre des performances constantes dans le temps.
Spécification
Tension 0/1 V